Print…
5-Bromo-1-methylimidazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
381040050 381040250
ACRO381040050EA 138 EUR
ACRO381040050 ACRO381040250
5-Bromo-1-methylimidazole 97%
5-Bromo-1-methylimidazole
Fórmula: C₄H₅BrN₂
Ponto de ebulição: 120 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…41 °C
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632218
Número CAS: 1003-21-0
UN: 2923
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to tan Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥96.0 %