Print…
Propargyl acetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Propargylacetate
380820050 380820250
ACRO380820050EA 38 EUR
ACRO380820050 ACRO380820250
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Fórmula: C₅H₆O₂
Ponto de ebulição: 27…28 °C (8 mmHg)
Densidade: 0,989 g/cm³
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041601
Número CAS: 627-09-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %