Print…
Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M em metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
381360010 381360100
ACRO381360010EA 49.3 EUR
ACRO381360010 ACRO381360100
Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M em metanol
Trimethylsulphonium Hydroxide
Fórmula: C₃H₁₀OS
Densidade: 0,81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00216756
Número CAS: 17287-03-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.20 to 0.30 M