Print…
4-Ethynylanisole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
379920010 379920050
ACRO379920010EA 63.7 EUR
ACRO379920010 ACRO379920050
4-Ethynylanisole 97%
4-Ethynylanisole
Fórmula: C₉H₈O
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 87…91 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Densidade: 1.019 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168815
Número CAS: 768-60-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %