Print…
Tetraethylammonium perchlorate 0.2M em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
379801000 379805000
ACRO379801000EA 40.6 EUR
ACRO379801000 ACRO379805000
Tetraethylammonium perchlorate 0.2M em solução aquosa
Tetraethylammonium perchlorate
Fórmula: C₈H₂₀ClNO₄
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1,0016 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041977
Número CAS: 2567-83-1
UN: 3139
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.2 M Exact strength on the certificate of analysis