Print…
Methyl-ɑ-bromophenylacetate 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
379300050 379300250
ACRO379300050EA 45.1 EUR
ACRO379300050 ACRO379300250
Methyl-ɑ-bromophenylacetate 97+%
Methyl-alpha-bromophenylacetate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 113 °C (3 mmHg)
Densidade: 1,455 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013535
Número CAS: 3042-81-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %