Print…
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
378730010 378730050 378730250
ACRO378730010EA 40.6 EUR
ACRO378730010 ACRO378730050 ACRO378730250
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Fórmula: C₈H₇BO₃
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236019
Número CAS: 98437-24-2
Encomendar
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %