Print…
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
378800050 378800250
ACRO378800050EA 138 EUR
ACRO378800050 ACRO378800250
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Fórmula: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
Peso Molecular: 392.67 g/mol
Ponto de ebulição: 77…90 °C (.2 mmHg)
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191833
Número CAS: 145100-51-2
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %