Print…
Isobutyllithium 1.7 M em heptano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
377591000 377598000
377591000.EA 152 EUR
377591000. 377598000.
Isobutyllithium 1.7 M em heptano, AcroSeal®
Isobutyllithium
Fórmula: C₄H₉Li
Densidade: 0,7 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01863085
Número CAS: 920-36-5
UN: 3394
ADR: 4.2,
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.61 to 1.83 M