Print…
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1.1 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
377581000 377588000
377581000.EA 141 EUR
377581000. 377588000.
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1.1 M em THF, AcroSeal®
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Fórmula: C₁₂H₂₈AlLiO₃
Peso Molecular: 254.27 g/mol
Densidade: 0.9 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011532
Número CAS: 17476-04-9
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Clear to hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Assay 28 to 32 % (LTTBA)