Print…
Di-n-butylmagnesium 0.5 M em heptano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
377771000 377778000
377771000.EA 118 EUR
377771000. 377778000.
Di-n-butylmagnesium 0.5 M em heptano, AcroSeal®
Di-n-butylmagnesium
Fórmula: C₈H₁₈Mg
Ponto de Fusão: –71 °C
Densidade: 0,73 g/cm³
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015225
Número CAS: 1191-47-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution
Titration 9.1 to 10.8 % (on Mg basis)