Print…
Cyclohexylmagnesium chloride 1.3 M em THF/tolueno, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
377341000 377348000
377341000.EA 52 EUR
377341000. 377348000.
Cyclohexylmagnesium chloride 1.3 M em THF/tolueno, AcroSeal®
Cyclohexylmagnesium chloride
Fórmula: C₆H₁₁ClMg
Densidade: 0,95 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003816
Número CAS: 931-51-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.26 to 1.40 M