Print…
2-Naphthoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Naphthoyl Chloride
376590100 376590500
ACRO376590100EA 54.1 EUR
ACRO376590100 ACRO376590500
2-Naphthoyl chloride 98%
2-Naphthoyl chloride
Fórmula: C₁₁H₇ClO
Peso Molecular: 190.63 g/mol
Ponto de ebulição: 156…158 °C (7 mmHg)
Ponto de Fusão: 49…54 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004093
Número CAS: 2243-83-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Grey to brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %