Print…
2(5H)-Furanone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Furan-2(5H)-one
376530010 376530050
ACRO376530010EA 56.7 EUR
ACRO376530010 ACRO376530050
2(5H)-Furanone 95%
2(5H)-Furanone
Fórmula: C₄H₄O₂
Ponto de ebulição: 212…214 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 3…4 °C
Densidade: 1,19 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005376
Número CAS: 497-23-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %