Print…
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
376190010 376190050
ACRO376190010EA 83.6 EUR
ACRO376190010 ACRO376190050
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 62 °C (40 mmHg)
Densidade: 0,932 g/cm³
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066219
Número CAS: 84025-81-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -32.5° to -36.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in aq HCl)