Print…
cis-Epoxysuccinic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
372640050 372640250
ACRO372640050EA 108 EUR
ACRO372640050 ACRO372640250
cis-Epoxysuccinic acid 97%
cis-Epoxysuccinic acid
Fórmula: C₄H₄O₅
Ponto de Fusão: 133…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191645
Número CAS: 16533-72-5
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %