Print…
Sodium cyanotrihydroborate 1M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
372451000 372458000
372451000.EA 74.5 EUR
372451000. 372458000.
Sodium cyanotrihydroborate 1M em THF, AcroSeal®
Sodium cyanotrihydroborate
Fórmula: CH₃BNNa
Ponto de Fusão: 241…243 °C
Densidade: 0,915 g/cm³
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003516
Número CAS: 25895-60-7
UN: 3286
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodimetric 0.95 to 1.10 M