Print…
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M em tolueno
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
369780250 369780050
ACRO369780250EA 263 EUR
ACRO369780250 ACRO369780050
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M em tolueno
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Fórmula: C₁₈H₂₀BNO
Ponto de ebulição: 111 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,95 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078440
Número CAS: 112022-83-0
UN: 1294
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.90 to 1.10 M