Print…
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M em tolueno
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
369770050 369770250
ACRO369770050EA 78.5 EUR
ACRO369770050 ACRO369770250
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M em tolueno
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Fórmula: C₁₈H₂₀BNO
Ponto de ebulição: 111 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,929 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078439
Número CAS: 112022-81-8
UN: 1294
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M