Print…
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer dímero 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
369371000 369375000
ACRO369371000EA 58.7 EUR
ACRO369371000 ACRO369375000
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer dímero 98%
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Fórmula: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
Peso Molecular: 717.51 g/mol
Ponto de Fusão: 187…191 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013287
Número CAS: 12279-09-3
Encomendar
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 28.0 to 29.4 %