Print…
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
369360010 369362500
ACRO369360010EA 382 EUR
ACRO369360010 ACRO369362500
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Fórmula: C₃₈H₃₄P₂Pt
Ponto de Fusão: 127…131 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012028
Número CAS: 12120-15-9
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Assay ≥97.5 % (ex Pt)