Print…
tert-Butyl trichloroacetimidate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, t-Butyl trichioroacetimidate, t-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate
369330050 369330250 369331000
ACRO369330050EA 47 EUR
ACRO369330050 ACRO369330250 ACRO369331000
tert-Butyl trichloroacetimidate 95%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Fórmula: C₆H₁₀Cl₃NO
Peso Molecular: 218.502 g/mol
Ponto de ebulição: 64…66 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1.222 g/cm³
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00077410
Número CAS: 98946-18-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %