Print…
Amoníaco 0.5 M em 1,4-dioxano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
368381000 368380010
368381000.EA 108 EUR
368381000. 368380010.
Amoníaco 0.5 M em 1,4-dioxano, AcroSeal®
Amoníaco
Fórmula: NH₃
Ponto de ebulição: -33 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: -77 °C
Densidade: 1,023 g/cm³
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011418
Número CAS: 7664-41-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤1 % (K.F.)
Strength 0.4 to 0.6 M