Print…
4-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
367220050 367220250 367221000
ACRO367220050EA 24.7 EUR
ACRO367220050 ACRO367220250 ACRO367221000
4-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00125023
Número CAS: 22889-78-7
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %