Print…
Acetato de etila 99.8%, AcroSeal® para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetic acid ethyl ester
364240010 364240025
364240010.EA 45.4 EUR
364240010. 364240025.
Acetato de etila 99.8%, AcroSeal® para bioquímica
Acetato de etilo
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Ponto de ebulição: 75…78 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –83,5 °C
Densidade: 0,902 g/cm³
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
UN: 1173
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.10 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
UV at 255 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.900 to 0.904
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g