Print…
2,5-Diaminopyridine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
360690010 360690050 360690250
ACRO360690010EA 77 EUR
ACRO360690010 ACRO360690050 ACRO360690250
2,5-Diaminopyridine 98+%
2,5-Diaminopyridine
Fórmula: C₅H₇N₃
Ponto de ebulição: 180 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129023
Número CAS: 4318-76-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Yellow to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
Additional info May contain up to about 10% water
HPLC ≥98.0 %