Print…
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide, Triqanox XQ 8, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
349900050 349901000
ACRO349900050EA 27 EUR
ACRO349900050 ACRO349901000
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Fórmula: C₁₆H₃₄O₄
Ponto de ebulição: 55…57 °C (7 mmHg)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 0,87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053715
Número CAS: 78-63-7
UN: 3103
ADR: 5.2,
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.3 % (Hydroperoxides) as 2,5-dihydroperoxy-2,5-dimethyl-hexane