Print…
(S)-cis-Verbenol 97% (soma dos isômeros)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (1S-(1alpha,2beta,5alpha))-4,6,6-Trimethylbicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-ol, (1S,2S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol, Bicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, (1S,2S,5S)-
347330050 347330250
ACRO347330050EA 111 EUR
ACRO347330050 ACRO347330250
(S)-cis-Verbenol 97% (soma dos isômeros)
(S)-cis-Verbenol
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Ponto de Fusão: 62…68 °C
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065444
Número CAS: 18881-04-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 72 °C
GC ≥96.0 % (sum of isomers)
Specific optical rotation +9° to +11° (20 °C, 589 nm) (C=2, ethyl alcohol)