Print…
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: D(-)-Phenylglycinamide, H-D-Phg-NH₂·HCl, H-D-Phg-NH2
346700050 346700250
ACRO346700050EA 84 EUR
ACRO346700050 ACRO346700250
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 99%
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide
Fórmula: C₈H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 125…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06799064
Número CAS: 6485-67-2
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -110° to -120° (20°C, 589 nm) (c=0.55, EtOH)