Print…
Vitamin A acetate 1,5 MIU/g em óleo de girassol estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: all-trans-Retinyl acetate, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl acetate
346321000 346325000
ACRO346321000EA 130 EUR
ACRO346321000 ACRO346325000
Vitamin A acetate 1,5 MIU/g em óleo de girassol estabilizada
Vitamin A acetate
Fórmula: C₂₂H₃₂O₂
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00019413
Número CAS: 127-47-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Yellow to brown-yellow Partly crystalline when cooled
Assay 1.50 to 1.65 million IU/g (Vitamin A)
Identification (TLC): conforms
Stabilizer BHT
Related substances ≤0.14 (A370/A326)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤15 meq/kg