Print…
Borato de trimetilo 99%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
346121000 346128000
346121000.EA 38.9 EUR
346121000. 346128000.
Borato de trimetilo 99%, AcroSeal®
Borato de trimetilo
Fórmula: C₃H₉BO₃
Ponto de ebulição: 68…69 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 0,915 g/cm³
Ponto de Inflamação: –8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008346
Número CAS: 121-43-7
UN: 2416
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %