Print…
Nitrato de chumbo (II) 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lead dinitrate
315240010 315240025 315242500
ACRO315240010EA 90.6 EUR
ACRO315240010 ACRO315240025 ACRO315242500
Nitrato de chumbo (II) 99% para análise
Nitrato de Chumbo (II)
Fórmula: Pb(NO₃)₂
Peso Molecular: 331.21 g/mol
Ponto de Fusão: 470 °C (decomposição)
Densidade: 4.53 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011153
Número CAS: 10099-74-8
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 % (10 % in dilute HNO3)