Print…
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chloro(3-cyanopropyl)dimethylsilane
313380100 313380500
ACRO313380100EA 62.6 EUR
ACRO313380100 ACRO313380500
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane 95%
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
Fórmula: C₆H₁₂ClNSi
Ponto de ebulição: 230…235 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001969
Número CAS: 18156-15-5
UN: 2987
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %