Print…
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
297930100 297930500
ACRO297930100EA 31.7 EUR
ACRO297930100 ACRO297930500
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 67…70 °C (2,8 mmHg)
Densidade: 1,431 g/cm³
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006567
Número CAS: 33884-43-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %