Print…
Ácido acético 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
295310050 295310250
ACRO295310050EA 91.6 EUR
ACRO295310050 ACRO295310250
Ácido acético 99+%, extra puro
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Ponto de ebulição: 117…118 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 16…16,5 °C
Densidade: 1,048 g/cm³
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
UN: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.04 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.0 %