Print…
Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
291700010 291700050
ACRO291700010EA 192 EUR
ACRO291700010 ACRO291700050
Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Tris(trimethylsilyl)phosphine
Fórmula: [(CH₃)₃Si]₃P
Peso Molecular: 250.541 g/mol
Ponto de ebulição: 243…244 °C
Ponto de Fusão: 24 °C
Densidade: 0.86 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00015487
Número CAS: 15573-38-3
UN: 2845
ADR: 4.2 I
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %