Print…
Piridina 99+% analysis_for
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Azabenzene, Azine
290860010 290860025 290860100 290861000
ACRO290860010EA 141 EUR
ACRO290860010 ACRO290860025 ACRO290860100 ACRO290861000
Piridina 99+% analysis_for
Piridina
Fórmula: C₅H₅N
Peso Molecular: 79.1 g/mol
Ponto de ebulição: 115…116 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 0.978 g/cm³
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011732
Número CAS: 110-86-1
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.002 %
Ammonia (NH3) ≤0.002 %