Print…
Hidróxido de potássio 1 N em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
278400010 278400025 278400250
ACRO278400010EA 32.6 EUR
ACRO278400010 ACRO278400025 ACRO278400250
Hidróxido de potássio 1 N em água
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Ponto de ebulição: 100 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,05 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1 N Exact strength on the certificate of analysis