Print…
MES, (máx. 1% H₂O) 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
274140010 274140500 274142500
ACRO274140010EA 1408 EUR
ACRO274140010 ACRO274140500 ACRO274142500
MES, (máx. 1% H₂O) 99+%
MES
Fórmula: C₆H₁₃NO₄S
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006181
Número CAS: 4432-31-9
Encomendar
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (0.5 M in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥99.0 % (On anhydrous basis)