Print…
Cloreto de potássio 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Potassiumchloride
268960250 268961000
ACRO268960250EA 104 EUR
ACRO268960250 ACRO268961000
Cloreto de potássio 99.999% (baseado em traços de metais)
Cloreto de potássio
Fórmula: KCl
Peso Molecular: 74.55 g/mol
Ponto de ebulição: 1420 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 770 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011360
Número CAS: 7447-40-7
Merck Index: 14,07621
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm