Print…
Lithiumdiisopropylamide 2 M em THF/n-heptano/etilbenzeno, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
268831000 268838000
268831000.EA 67.7 EUR
268831000. 268838000.
Lithiumdiisopropylamide 2 M em THF/n-heptano/etilbenzeno, AcroSeal®
Lithiumdiisopropylamide
Fórmula: C₆H₁₄LiN
Ponto de ebulição: 60…136 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064449
Número CAS: 4111-54-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Dark yellow to orange to dark red-brown Solution
Additional info Remark: keep soln. at < 10°C at which it is stable
Titration with HClO4 24.6 to 30.0 %