Print…
Lithium acetate, anhydrous 99%, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetic acid lithium salt, Lithiumacetate
268640010 268640050
ACRO268640010EA 204 EUR
ACRO268640010 ACRO268640050
Lithium acetate, anhydrous 99%, extra_pure
Lithium acetate
Fórmula: H₃CCOOLi
Peso Molecular: 65.99 g/mol
Ponto de Fusão: 280…285 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013057
Número CAS: 546-89-4
Merck Index: 12,05544
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)