Print…
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,3-Dimethylbutanal
257260010 257260050 257260250
ACRO257260010EA 61.1 EUR
ACRO257260010 ACRO257260050 ACRO257260250
3,3-Dimethylbutyraldehyde
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 104…106 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 0.798 g/cm³
Ponto de Inflamação: 13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042807
Número CAS: 2987-16-8
UN: 1989
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %