Print…
Vinylmagnesium chloride 16,5% (w/w) 1.9 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
252598000 252591000
252598000.EA 383 EUR
252598000. 252591000.
Vinylmagnesium chloride 16,5% (w/w) 1.9 M em THF, AcroSeal®
Vinylmagnesium chloride
Fórmula: C₂H₃ClMg
Ponto de ebulição: 66 °C
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013594
Número CAS: 3536-96-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear to hazy yellow to dark brown Solution
Titration Active base 1.68 to 1.72 M