Print…
Sodium-tert-pentyloxide 30% em 2-MeTHF (2-metiltetraidrofurano), AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
252531000 252538000
252531000.EA 75 EUR
252531000. 252538000.
Sodium-tert-pentyloxide 30% em 2-MeTHF (2-metiltetraidrofurano), AcroSeal®
Sodium-tert-pentyloxide
Fórmula: C₅H₁₁NaO
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064245
Número CAS: 14593-46-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Yellow to orange to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with HClO4 ≥30 %