Print…
meso-Hydrobenzoin 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: meso-1,2-Diphenylethylene glycol, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, rel-(1R,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
247680050 247680250
ACRO247680050EA 65.7 EUR
ACRO247680050 ACRO247680250
meso-Hydrobenzoin 95%
meso-Hydrobenzoin
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂
Peso Molecular: 214.26 g/mol
Ponto de Fusão: 136…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064253
Número CAS: 579-43-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥94 %