Print…
2,5-Dihydrofuran 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
244780250 244781000
ACRO244780250EA 58.9 EUR
ACRO244780250 ACRO244781000
2,5-Dihydrofuran 98%
2,5-Dihydrofuran
Fórmula: C₄H₆O
Ponto de ebulição: 66…67 °C (760mbar)
Densidade: 0,92 g/cm³
Ponto de Inflamação: –016 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003219
Número CAS: 1708-29-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %