Print…
2-Hydroxypyridine-N-oxide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
243790250 243791000 243795000
ACRO243790250EA 67 EUR
ACRO243790250 ACRO243791000 ACRO243795000
2-Hydroxypyridine-N-oxide 97%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Fórmula: C₅H₅NO₂
Ponto de Fusão: 147…152 °C
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006195
Número CAS: 13161-30-3
Encomendar
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %