Print…
3-Methyl-3-oxetanemethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
240840100 240840500
ACRO240840100EA 34.1 EUR
ACRO240840100 ACRO240840500
3-Methyl-3-oxetanemethanol 98%
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 122 °C (70 mmHg)
Densidade: 1,034 g/cm³
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010273
Número CAS: 3143-02-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %