Print…
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromophenyl)(cyclopropyl)methanone, (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone, (4-Bromobenzoyl)cyclopropane, 4-Bromophenyl Cyclopropyl ketone
235420500 235422500
ACRO235420500EA 178 EUR
ACRO235420500 ACRO235422500
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone
Fórmula: C₁₀H₉BrO
Densidade: 1,45 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019227
Número CAS: 6952-89-2
Encomendar
Appearance Yellow to beige to orange Crystalline powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %